Documentos Principais
524572
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline, Calf Intestine
Sinônimo(s):
Phosphatase, Alkaline, Calf Intestine, Alkaline Phosphatase, CIAP
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bovine (calf) intestine
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
≥1500 U/mg
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
pI 
5.7
solubilidade
dilute buffer: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Native, alkaline phosphatase from calf intestine. Homodimeric enzyme that hydrolyzes phosphate esters of primary and secondary alcohols, amines, and phenols. Useful in hydrolysis of 5′-terminal phosphates of DNA and RNA. Note: 1KU = 1,000 units.
Note: 1 KU = 1000 units.
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of pNPP per min at 25°C, pH 9.6.
forma física
In 6 mM MgCl, 6 mM Tris-HCl, 0.12mM ZnCl, 40% glycerol, pH 7.6.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1