79390
Phosphatase, Alkaline from calf intestinal mucosa
suitable for enzyme immunoassay, solution (clear, colorless), ~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
Sinônimo(s):
Alkaline Phosphatase from calf intestinal mucosa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine (calf) intestinal mucosa
Formulário
solution (clear, colorless)
atividade específica
~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
peso molecular
Mr ~140000
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
Impurezas
0.1 mM ZnCl2
1 mM MgCl2
3 M NaCl
30 mM triethanolamine
pH
~7.6
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Reconstituição
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?