MABT25
Anti-Myosin 2 Antibody, clone 5B11.1
clone 5B11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Myosin-2, Myosin heavy chain 2, Myosin heavy chain 2a, MyHC-2a, Myosin heavy chain Iia, MyHC-Iia, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B11.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH2(4620)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Western Blot Analysis: A representative lot detected Myosin-2 in mouse heart cell cytosolic extracts.
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected Myosin-2 in human cardiac muscle tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human cardiac muscle tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2