MABT849
Anti-Myosin 7 (MYH7) Antibody, clone 4B51E8
clone 4B51E8, from rat
Sinônimo(s):
Myosin heavy chain 7, Myosin heavy chain slow isoform, MyHC-slow, Myosin heavy chain, Cardiac muscle beta isoform, MyHC-beta)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B51E8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH7(4625)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Myosin 7 (MYH7) in Immunohistochemistry applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Myosin 7 (MYH7) in Immunofluorescence applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Myosin 7 (MYH7) in Western Blotting applications (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected Myosin 7 (MYH7) in mouse soleus muscle tissue lysate.
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Myosin 7 (MYH7) in mouse heart tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade