AB758B
Anti-Collagen Type I Antibody, biotin conjugated
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bovine, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
adequação
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL1A1(1277)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA: 1:1,000-4,000
Indirect immunohistochemistry (frozen sections only): 1:20-1:40
The non-biotinylated version (Cat. # AB758) reacts with human collagen I in reduced westerns with supernatant samples from serum-free cultures of human fibroblasts , and has been cited for use in WB applications (PMID: 20089870)
Not recommended for paraffin tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2