P1269
Phorbol 12,13-dibutyrate
≥98% (TLC), powder, PKC activator
Sinônimo(s):
PDBu
About This Item
Produtos recomendados
product name
Phorbol 12,13-dibutyrate, ≥98% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
clear light yellow, film
solubilidade
H2O: 30 μM
DMSO: soluble
acetone: soluble
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)[C@@H](C=C(CO)C[C@@]3(O)[C@H]2C=C(C)C3=O)[C@@H]4C(C)(C)[C@]14OC(=O)CCC
InChI
1S/C28H40O8/c1-7-9-20(30)35-24-16(4)27(34)18(22-25(5,6)28(22,24)36-21(31)10-8-2)12-17(14-29)13-26(33)19(27)11-15(3)23(26)32/h11-12,16,18-19,22,24,29,33-34H,7-10,13-14H2,1-6H3/t16-,18+,19-,22-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
chave InChI
BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
Informações sobre genes
mouse ... Prkcd(18753)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3