05-829-AF647
Anti-α-Tubulin Antibody, clone DM1A, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Tubulin alpha-1 chain, α-Tubulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
reatividade de espécies
guinea pig, rat, porcine, human, gerbil, mouse, bovine, avian
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-829) is shown to be suitable also for immunocytochemistry, immunofluorescence, and Western blotting applications.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected α-Tubulin in A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2