C7736
Anti-Centrin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CEN1, Anti-CETN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 21 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using 293-T exp.Hu.Centrin-1LY117608 or 293-T exp.Hu.Centrin1-FLAG LY401316
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CETN1(1068)
Descrição geral
Three separate centrin genes have been identified in human cells: centrin 1, 2, and 3. Centrin 1 shows strong amino acid homology to centrin 2 (85%), but lower homology to centrin 3 (54%) and CDC31 (50%) from the yeast S. cerevisiae. Centrin has a fundamental role in the MTOC structure and function. Phenotypic analysis of mutants in Chlamydomonas caltractin and the yeast CDC31 genes have indicated that the protein is required for proper duplication and segregation of the MTOC in the respective cells.
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunofluorescence microscopy
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?