ABE480
Anti-Centrin-2 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Centrin-2, Caltractin isoform 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CETN2(1069)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Centrin-2 in wild type and galectin-3 null mouse kidney tissues (Koch, A., et al. (2010). Mol Biol Cell. 21(2):219-231.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Centrin-2 in MDCK cell lysate (Koch, A., et al. (2010). Mol Biol Cell. 21(2):219-231.).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Centrin-2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1