F3393
Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic (1-24) antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-FGF2, Anti-bFGF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human, bovine, rat
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... FGF2(281161)
human ... FGF2(2247)
rat ... Fgf2(54250)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunostaining
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)