F5180
Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-BFGF, Anti-FGF2, Anti-FGFB, Anti-HBGF-2
About This Item
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
bovine, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... FGF2(281161)
human ... FGF2(2247)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)