MABD411
Anti-BMP4 Antibody, clone PA354-16.1.1
clone PA354-16.1.1, from mouse
Sinônimo(s):
Bone morphogenetic protein 4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, BMP-2B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PA354-16.1.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BMP4(652)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: 1:200 dilution of this antibody from a representative lot detected BMP4 in Caco-2 cells (Data courtesy of Juan Ignacio Imbaud, Protein Alternatives).
Stem Cell Research
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.01 µg human recombinant protein BMP4.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1