MAB1049
Anti-Bone Morphogenetic Protein 4 Antibody, clone 3H2
clone 3H2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
BMP-4, DVR-4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BMP4(652)
mouse ... Bmp4(12159)
rat ... Bmp4(25296)
Descrição geral
Especificidade
Human BMP-4 (accession number P12644) precursor (389 aa, glycosilated) consists of a propeptide (273 aa) and active BMP-4 (116 aa, glycoslyated; MW reduced 17-20 kDa).
Imunogênio
Aplicação
Western blot using osteoinductive cells; i.e., BFP and Saos-2
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain extract
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2