MABF608
Anti-CD45R (B220) Antibody (human/mouse), FITC, clone RA3-6B2
clone RA3-6B2, 0.5 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RA3-6B2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD45R (B220) in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade