MABS1304
Anti-ATP Synthase subunit β Antibody, clone 11/21-7-A8
clone 11/21-7-A8, from mouse
Sinônimo(s):
ATP synthase subunit beta, mitochondrial, ATP Synthase subunit β, beta-F1-ATPase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11/21-7-A8, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP5B(506)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected His-tagged full-length human ATP Synthase subunit β (beta-F1-ATPase) recombinant protein by direct ELISA (Acebo, P., et al (2009). Transl Oncol. 2(3):138-145).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected ATP Synthase subunit β (beta-F1-ATPase) by Dot blot using His-tagged full-length human beta-F1-ATPase recombinant protein or HepG2 lysate (Acebo, P., et al (2009). Transl Oncol. 2(3):138-145).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATP Synthase subunit β (beta-F1-ATPase) in human hepatoma HepG2, murine hepatoma Hepa 1-6, and normal rat liver epithelial C9 (Clone 9) cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATP Synthase subunit β (beta-F1-ATPase) expression in various cancer patients tissues (Acebo, P., et al (2009). Transl Oncol. 2(3):138-145).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ATP Synthase subunit β (beta-F1-ATPase) downregulation in HCT116 human colon cancer cells in response to AMPK pathway activation upon oligomycin or AICAR treatment (Martinez-Reyes, J., et al. (2012). Biochem J. 444(2):249-259).
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ATP Synthase subunit β in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1