A9728
Monoclonal Anti-ATP Synthase β antibody produced in mouse
1 mg/mL, clone 4.3E8.D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4.3E8.D10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 50 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP5B(506)
mouse ... Atp5b(11947)
rat ... Atp5b(171374)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade