MABE1040
Anti-Nup98 Antibody, clone 2H10
clone 2H10, from rat
Sinônimo(s):
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, Nuclear pore complex protein Nup98, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98, Nuclear pore complex protein Nup96, 96 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup96, Nup96, Nup98
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H10, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NUP98(4928)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nup98 nuclear localization in HeLa cells (Fukuhara, T., et al. (2005) Hybridoma (Larchmt). 24(5):244-247).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nuclear localization Nup98 in NIH/3T3 cells (Oka, M., et al. (2010) Mol Biol Cell. 21(11):1885-1896).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Nup98 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1