05-1134
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor 1 Antibody, clone VBS1
clone VBS1, from mouse
Sinônimo(s):
CD331 antigen, Fms-like tyrosine kinase 2, basic fibroblast growth factor receptor 1, fibroblast growth factor receptor 1, fms-related tyrosine kinase 2, heparin-binding growth factor receptor, hydroxyaryl-protein kinase, soluble FGFR1 variant 1, soluble
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VBS1, monoclonal
reatividade de espécies
human, bovine, rat, chicken, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGF22(27006)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.78 µg/mL of this antibody detected Fibroblast Growth Factor Receptor 1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2