F6162
Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic antibody, Mouse monoclonal
clone FB-8, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic antibody produced in mouse, Anti-FGF2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FB-8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 18 kDa
reatividade de espécies
bovine, human
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
neutralization: 5 μg/mL using 1 unit recombinant human FGF2 in mouse 3T3 cells
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGF2(2247)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in immunoblotting
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in dot blot
- in radio immune assay (RIA)
- in neutralization bioassays
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?