05-117
Anti-FGF-2/basic FGF (neutralizing) Antibody, clone bFM-1
clone bFM-1, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, fibroblast growth factor 2, fibroblast growth factor 2 (basic), heparin-binding growth factor 2., GSK3 beta, GSK3B, Glycogen synthase kinase 3 beta, Glycogen synthase kinase 3β
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
bFM-1, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
17.5 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, bovine, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1κ
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... FGF2(2247)
mouse ... Fgf2(281161) , Fgf2(14173)
rat ... Fgf2(54250)
Descrição geral
Research area: Cancer
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- FGF2 neutralization assay (6 or 12 µg/mL)
- in vitro tube formation assay (1000 ng/mL)
- immunolabelling (1:200)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Neutralization of bFGF Activity Assay:
2.5 µg/mL of this lot of antibody neutralized greater than 40% of growth of FBHE cells simulated with 5 ng/mL of FGF-2/bFGF.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Fetal liver or kidney tissue.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
anticorpo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1