SRP4039
Fgf-2 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
FGB-b, FGF-2, Fibroblast Growth Factor-basic, HBGF-2, Prostatropin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
<0.2 ng/mL
peso molecular
~16.3 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Fgf2(54250)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3