F5392
Fibroblast Growth Factor-Basic from bovine pituitary
~90% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FGF2, bFGF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fibroblast Growth Factor-Basic from bovine pituitary, FGF-Basic, suitable for cell culture
fonte biológica
bovine pituitary glands
Nível de qualidade
Ensaio
~90% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.03-3.0 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
16.4 kDa
embalagem
pkg of 1 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.5 EU/vial
cor
white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bovine ... FGF2(281161)
Descrição geral
Aplicação
Fibroblast Growth Factor-Basic from bovine pituitary has been used:
- In animal and human cell culture
- In neuronal induction of adipose and bone marrow-derived rat mesenchymal stem cells
- In the generation of directly reprogramming fibroblast
- In human glioma cell culture
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?