F9786
Fibroblast Growth Factor-Basic Heparin Stabilized human
recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
rhbFGF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fibroblast Growth Factor-Basic Heparin Stabilized human, FGF-Basic, recombinant, expressed in E. coli, sterile-filtered, aqueous solution, suitable for cell culture
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
aqueous solution
potência
0.03-3.0 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
embalagem
pkg of 1 and 5 mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... FGF2(2247)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research