C2917
Corticotropin Releasing Factor Antagonist
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Helical CRF (9-41), α-Helical corticotropin releasing factor fragment (9-41)
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3