C2181
Anti-Mouse IgG (whole molecule) F(ab′)2 fragment–Cy3 antibody produced in sheep
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Cy3 Anti-Mouse IgG, Cy3 Mouse IgG, Sheep Anti-Mouse IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
- in immunolabeling of Hela cells
- as secondary antibody in immunocytochemistry of dendritic cells
- as secondary antibody in immunofluorescence analysis of mesenchymal stem cells
- as secondary antibody in immunofluorescence staining keratinocyte cell lines
- in immunohistochemistry of articular cartilage
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de preparo