SAB5702945
Anti-5-Methylcytosine(5mC),clone 10S5V10, Rabbit Monoclonal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10S5V10, monoclonal
Formulário
liquid
concentração
1 mg/mL
cor
colorless
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
5mC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
DB
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)