Documentos Principais
MABE146
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-5-metilcitosina, clone 33D3
clone 33D3, from mouse
Sinônimo(s):
methylcytosine, methylcytidine
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
33D3, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
Southern blotting: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
Isotipo
IgG1λ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A 5-metilcitosina é uma base modificada encontrada no DNA de eucariotos superiores. Sabe-se que a metilação do DNA está envolvida no controle da expressão gênica e é mediada por uma classe de enzimas conhecidas como DNA metiltransferases (DNMTs). A metilação adequada da citosina é essencial para o desenvolvimento normal e a manutenção das células de mamíferos. Alternâncias nos padrões de metilação do DNA estão frequentemente associadas a cânceres com DNA de tumor hipometilado em comparação com o DNA de tecidos normais.
Especificidade
Espera-se que reaja com várias espécies.
Este anticorpo detecta 5-metilcitosina, mas não a citosina não metilada.
Imunogênio
5-metilcitosina conjugada com ovalbumina
Aplicação
IF
Habib, M., et al. (1999). Exp Cell Res. 249:46-53
IH-P
Hernadez-Blazquez, F.J., et al. (2000). Gut. 47:689-693
Citometria de fluxo
Reynaud, C.C., et al. (1992). Cancer Lett. 61(3):255-262
MeDIP
Keshet, I., et al. (2006). Nat Genet. 38(2):149-153
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Subcategoria de pesquisa
Biologia da cromatina
Use o anticorpo anti-5-metilcitosina, clone 33D3 (anticorpo monoclonal de camundongo) validado em DB, IF, SB, IH(P), citometria de fluxo e MeDIP para detectar 5-metilcitosina, também conhecida como metilcitosina e metilcitidina.
Qualidade
Avaliada por dot blot em BRCA1 metilado e não metilado.
Análise de dot blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou metilcitosina em BRCA1 metilado e não metilado.
Descrição-alvo
Detecta citosina metilada
Ligação
Substitui: MABE527
forma física
Formato: Purificado
IgG1λ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo PBS e 0,05% de azida sódica.
Proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a –20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
BRCA1 metilado e não metilado
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Evidence for an instructive mechanism of de novo methylation in cancer cells.
Keshet, Ilana, et al.
Nature Genetics, 38, 149-153 (2006)
Abnormal methylation pattern in constitutive and facultative (X inactive chromosome) heterochromatin of ICF patients.
Miniou, P, et al.
Human Molecular Genetics, 3, 2093-2102 (1994)
Methylation of genomes and genes at the invertebrate-vertebrate boundary.
Tweedie, S, et al.
Molecular and cellular biology, 17, 1469-1475 (1997)
Alain Cuna et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 53(1), 60-73 (2014-11-12)
DNA methylation, a major epigenetic mechanism, may regulate coordinated expression of multiple genes at specific time points during alveolar septation in lung development. The objective of this study was to identify genes regulated by methylation during normal septation in mice
Polymerase chain reaction products containing 5-methyldeoxycytidine: a microplate immunoquantitation method.
Niveleau, A, et al.
Nucleic Acids Research, 22, 5508-5509 (1994)