ABE2860
Anti-KLF4
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Krueppel-like factor 4, Epithelial zinc finger protein EZF, Gut-enriched krueppel-like factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Klf4(16600)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected KLF4 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Edupuganti, R.R., et. al. (2017). Stem Cell Reports. 9(4):1291-1303).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected KLF4 in Western Blotting applications (Chen, X., et. al. (2008). Cell. 133(6):1106-17).
ChIP-seq Analysis: A representative lot detected KLF4 in ChIP-seq applications (Chen, X., et. al. (2008). Cell. 133(6):1106-17).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected KLF4 in lysate from mouse emmbryonic stem cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1