MAB8599
Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 131-2A
clone 131-2A, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
RSV Fusion
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
131-2A, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA
Immunoblotting: (using purified F protein preparations, clone identified a ~70kDa band, Tripp, RA et al 2003)
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RSV Control Slides, Catalogue Number 5012-5
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2