MABT188
Anti-Dynamin-1/2 Antibody, clone Hudy-1
clone Hudy-1, from mouse
Sinônimo(s):
Dynamin-1, Dynamin, Dynamin-1/2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Hudy-1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNM1(1759)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dynamin-1/2 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Dynamin 1 has a calculated MW of 97 kDa Dynamin 2 has a calcluated MW of 98 kDa
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1