05-389
Anti-Rac1 Antibody, clone 23A8
clone 23A8, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-Rac1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
23A8, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAC1(5879)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
G-proteins
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Immunoblot/Immunoprecipitation: Rat brain microsomal protein preparation
Immunohistochemistry: Rat brain sections
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1