Key Documents
870340P
Avanti
DMG-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-succinyl-N-polysarcosine-25
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C112H194N26O32
Número CAS:
Peso molecular:
2416.89
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 x 25 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Drug Delivery
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870340P-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3