Documentos Principais
870315P
Avanti
N-tetradecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-tetradecyl polysarcosine-25
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C89H156N26O25
Peso molecular:
1990.35
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x25 mg (870315P-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
tipo de lipídio
polymerizable lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870315P-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)