Documentos Principais
880173P
Avanti
DMG-pSar25 Maleimide
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-succinyl-N-polysarcosine-25-N-Maleimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C113H191N27O32
Número CAS:
Peso molecular:
2439.89
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1X10 mg (880173P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CNC(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Aplicação
Targeted drug delivery
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)