Documentos Principais
850310P
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310P, powder
Sinônimo(s):
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H83NO6
Número CAS:
Peso molecular:
782.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850310P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850310P
tipo de lipídio
cationic lipids
headgroup modified lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)CC1=CC=C(C([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C49H83NO6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-47(51)55-43-46(42-50(3,4)41-44-37-39-45(40-38-44)49(53)54)56-48(52)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,37-40,46H,5-18,23-36,41-43H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
chave InChI
NYZTVPYNKWYMIW-WRBBJXAJSA-N
Descrição geral
DOBAQ is a cationic lipids with a quaternary amine and unsaturated hydrocarbon chains. It is a pH-sensitive lipid.
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium/DOBAQ displays pH-dependent ionization.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850310P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)