890000P
Avanti
MVL5
Avanti Research™ - A Croda Brand 890000P, powder
Sinônimo(s):
N1-[2-((1S)-1-[(3-aminopropyl)amino]-4-[di(3-amino-propyl)amino]butylcarboxamido)ethyl]-3,4-di[oleyloxy]-benzamide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg (890000P-1mg)
package of 1 × 5 mg (890000P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890000P
aplicação(ões)
advanced drug delivery
tipo de lipídio
transfection
cationic lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCCOC1=C(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)C=C(C(NCCNC(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[N+](CCC[NH3+])([H])CCC[NH3+])=O)=O)C=C1.[5Cl-]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890000P-5MG)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)