Documentos Principais
890815P
Avanti
DOSPA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
2,3-dioleyloxy-N-[2-(sperminecarboxamido)ethyl]-N,N-dimethyl-1-propanaminium HCl salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H111Cl5N6O5
Peso molecular:
1101.76
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (890815P-1MG)
pkg of 1x5 mg (890815P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
tipo de lipídio
cationic lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C([NH2+]CCC[NH3+])CCC[NH+]([H])CCC[NH3+])NCC[N+](C)(C)CC(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[5Cl-]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890815P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
890815P-1MG4065269119456
890815P-5MG4065269119463