890704P
Avanti
18:1 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 mg (890704P-100mg)
pkg of 2 × 100 mg (890704P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890704P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cationic lipids
transfection
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C46H89NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)51-42-44(43-54-56(50,52-9-3)53-41-40-47(4,5)6)55-46(49)39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h22-25,44H,7-21,26-43H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/b24-22-,25-23-;/t44-,56?;/m1./s1
chave InChI
LXTQBOAODSPEHG-NATHRRJOSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- for the preparation of lipid-nanoparticles
- for the use with 90% of 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (DOPC) to produce doped giant unilamellar vesicles
- as an emulsifier to study it′s in vitro transfection activity with respect to cationic lipid changes
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)