890701P
Avanti
14:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (890701P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (890701P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
transfection
cationic lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C38H77NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)43-34-36(35-46-48(42,44-9-3)45-33-32-39(4,5)6)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h36H,7-35H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t36-,48?;/m1./s1
chave InChI
KWNHEFTXCQPKSD-CZDORXJLSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)