890850O
Avanti
18:1 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-3-dimethylammonium-propane (DODAP)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 2 × 100 mg (890850O-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890850O-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cationic lipids
transfection
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H77NO4/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-40(43)45-38-39(37-42(3)4)46-41(44)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,39H,5-18,23-38H2,1-4H3/b21-19-,22-20-
chave InChI
NYDLOCKCVISJKK-WRBBJXAJSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a component of lipid bilayers
- in the formulation of stable nucleic acid lipid vesicles
- in the preparation and physicochemical characterization of antisense oligodeoxyribonucleotide (ODN)-containing folate (FA)-targeted or non-targeted liposomes
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
890850O-200MG | 4061835188437 |
890850O-25MG | 4061835188444 |