Documentos Principais
870318P
Avanti
N-dodecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-dodecyl polysarcosine-25
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C87H152N26O25
Número CAS:
Peso molecular:
1962.30
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
(TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x25 mg (870318P-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870318P-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)