MAB4343
Anti-SOX-2 Antibody
clone 6F1.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F1.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Artigos
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.