Key Documents
MAB4301
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-antígeno embrionário 1 específico do estágio, clone MC-480
clone MC-480, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
SSEA-1, CD15, Lewis X, 3-FAL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MC-480, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FUT4(2526)
Descrição geral
SSEA-1 é expresso na superfície de embriões de camundongos precoces, células de carcinoma embrionário (EC) murino, células-tronco embrionárias (ES) murinas e células germinativas (EG) murinas e humanas. Nenhuma imunorreatividade é evidente com células EC e ES humanas indiferenciadas. A expressão de SSEA-1 é regulada negativamente após a diferenciação de células murinas EC e ES. Em contraste, a diferenciação de células EC e ES humanas é caraterizada por um aumento na expressão de SSEA-1.
Especificidade
Esse anticorpo reage com o antígeno embrionário específico do estágio 1 (SSEA-1) que é expresso na superfície de embriões de camundongos precoces, células de carcinoma embrionário (EC) murino, células-tronco embrionárias (ES) murinas e células germinativas humanas (EG) murinas.
Imunogênio
Células-tronco de tetracarcinoma F9 (irradiadas com X).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Imuno-histoquímica:
Um lote anterior desse anticorpo foi testado em IH.
Imunoprecipitação:
Um lote anterior desse anticorpo foi testado em IP.
Imunofluorescência:
Um lote anterior desse anticorpo foi testado em IF. Fixado em PFA 4%, temperatura ambiente por 5-10 minutos. Não é necessário detergente, pois o epítopo é externo.
Citometria de fluxo:
Uma faixa de variação inicial de 10-20 µg/ml é sugerida.
As linhagens EC positivas de camundongos incluem:
F9, PCC4, ND-1, SCC1, NG2, LT/SV, MH-15, FA-25.
Linhagens: PYS-2, OTT6050f, B3T3SV. C57SV, K129SV. KCA, QAIB, BW5147 foram negativas.
As diluições ideais de trabalho devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-antígeno embrionário específico do estágio 1, clone MC-480, detecta o nível do antígeno embrionário específico do estágio 1 e foi publicado e validado para uso em FC, IF, IH e IP.
Subcategoria de pesquisa
Pluripotente & Diferenciação precoce
Células-tronco neurais
Qualidade
Testado
Descrição-alvo
220 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgM monoclonal de camundongo purificado em 0,05 M de fosfato de potássio, NaCl 0,3 M, pH 8,0 com azida sódica a 0,05%
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Ao controle
Células de carcinoma embrionário de camundongo P19
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
The efficient generation of cell lines from bovine parthenotes.
Pashaiasl M, Khodadadi K, Holland MK, Verma PJ
Cellular Reprogramming null
Induced pluripotent reprogramming from promiscuous human stemness related factors.
Nelson TJ, Martinez-Fernandez A, Yamada S, Mael AA, Terzic A, Ikeda Y
Clinical and Translational Science null
Z Cao et al.
The Journal of biological chemistry, 276(24), 21714-21723 (2001-03-30)
In this study we demonstrate that in corneal epithelium there is cell-cell contact-regulated expression of a 145-kDa glycoprotein (GP) bearing the glycan determinant Lewis(x) (Le(x)) (Galbeta(1,4)[Fucalpha(1,3)]GlcNAc). This glycoprotein (Le(x)-GP) was expressed in confluent/contact-inhibited cultures but not in sparse cultures of
Yan-Min Feng et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(5), 782-791 (2014-01-09)
A critical process of early oogenesis is the entry of mitotic oogonia into meiosis, a cell cycle switch regulated by a complex gene regulatory network. Although Notch pathway is involved in numerous important aspects of oogenesis in invertebrate species, whether
Reprogramming factors involved in hybrids and cybrids of human embryonic stem cells fused with hepatocytes.
Guo J, Tecirlioglu RT, Nguyen L, Koh K, Jenkin G, Trounson A
Cellular Reprogramming null