Documentos Principais
MAB858-4
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-RSV, mistura, clones 133-1H, 131-2G e 130-12H
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
RSV
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
130-12H, monoclonal
131-2G, monoclonal
133-1H, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O RSV é um paramixovírus lábil que produz uma fusão característica de células humanas em cultura de tecidos - o efeito sincicial. Foram identificados dois subtipos, A e B. O subtipo B é caracterizado como as cepas assintomáticas do vírus. As doenças clínicas mais severas envolvem as cepas do subtipo A.
Especificidade
Mistura de todas as especificações RSV de MAB858-1, 2 e 3. Reconhece as proteínas de fusão, G e nuclear de ambas as cepas A e B.
Imunogênio
A2
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
ELISA em 1:800+
Imunofluorescência Indireta em 1:100-200+ (seções de tecido fresco congelado)
As diluições finais de trabalho devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo Anti-RSV, mistura, clones 133-1H, 131-2G & 130-12H é um anticorpo contra o Vírus Sincicial Respiratório para uso em IF, ELISA.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Fluido ascítico líquido.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a –20 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Lâminas de controle de RSV, número do catálogo 5012-5
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Talita Bianca Gagliardi et al.
Intervirology, 60(1-2), 56-60 (2017-09-05)
Syncytia formation is the hallmark of the cytopathic effect caused by human respiratory syncytial virus (HRSV), which is the most important viral respiratory pathogen in children. This article reports methodological improvements in primary HRSV isolation and the importance of syncytia