AB1128
Anti-Respiratory Syncytial Virus Antibody
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
RSV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Reactive in paraffin embedded sections (see matsuse, et al 2000).
ELISA: 1:10,000
Fusion inhibition (1:256)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2