MAB8262B-5
Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 133-1H
clone 133-1H, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
RSV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
133-1H, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2