Key Documents
MAB858-3F-5
Sigma-Aldrich
Anti-RSV Antibody, nucleoprotein, clone 130-12H
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
RSV
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
130-12H, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
RSV is a labile paramyxovirus that produces a characteristic fusion of human cells in tissue culture--the syncytial effect. Two subtypes, A and B, have been identified. Subtype B are characterized as the asymptomatic strains of the virus. The more severe clinical illnesses involve Subtype A strains.
Aplicação
Detect Respiratory Syncytial Virus using this Anti-RSV Antibody, nucleoprotein, clone 130-12H validated for use in ELISA & IF.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2