Documentos
MAB8262X
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiVSR, proteína de fusão, todas as cepas dos tipos A, B, clone 133-1H, Alexa Fluor 488
clone 133/1H, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
RSV Fusion
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
133/1H, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Direcionado contra a proteína de fusão do VSR de 47-49 kDa. O anticorpo MAB858-1 reconhece as cepas A e B do VSR.
Imunogênio
Vírus sincicial respiratório A2
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
Detecte o vírus sincicial respiratório com este anticorpo antiVSR, proteína de fusão, todas as cepas do tipo A, B, clone 133-1H, validado com Alexa Fluor 488 para uso em IF.
Imunofluorescência
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais ¡
forma física
Purificado, Alexa 488 conjugado. Líquido PB 0,02 M, NaCl 0,25M, com 0,1% de azida sódica
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a 2-8 °C por até 12 meses a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Alexa Fluor é uma marca comercial registrada da Molecular Probes, Inc.
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Olivier Touzelet et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 19(5), 793-807 (2020-02-23)
The respiratory epithelium comprises polarized cells at the interface between the environment and airway tissues. Polarized apical and basolateral protein secretions are a feature of airway epithelium homeostasis. Human respiratory syncytial virus (hRSV) is a major human pathogen that primarily
Mechanism of action for respiratory syncytial virus inhibitor RSV604.
Challa, S; Scott, AD; Yuzhakov, O; Zhou, Y; Tiong-Yip, CL; Gao, N; Thresher, J; Yu, Q
Antimicrobial agents and chemotherapy null