Documentos Principais
ZFRE012FC
Milli-Q
Filtro de respiro (12 pol.) com retentor de CO2
Protects stored pure water quality by providing advanced protection against airborne contaminants.
Sinônimo(s):
Filtro de respiro
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
Materiais
(CO2 trap: Soda lime)
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
Nível de qualidade
Características
Advanced protection against airborne contaminants.
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
30 L/min air flow rate
resistividade
≥1 MΩ-cm
Altura
30.8 cm (12.13 in.)
Diâmetro
7 cm (2.76 in.)
P alojamento
72 mm (2.8 in.)
C alojamento
311 mm (12.2 in.)
total C
327 mm (12.9 in.)
tamanho de poro
1 μm filter
compatibilidade
for use with Milli-Q® SDS
for use with Product Milli-Q® tanks
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O filtro de respiro com retentor de CO2 foi projetado para proteger a água pura altamente sensível armazenada de possíveis contaminantes no ambiente. Estes incluem dióxido de carbono, partículas, microrganismos e compostos orgânicos voláteis provenientes principalmente da atmosfera laboratorial.
Quando o dióxido de carbono dissolve em água, ele forma íons carbonato e bicarbonato. Essa reação aumenta o teor iônico da água pura e compromete a qualidade da água pura. O filtro de respiro reduz significativamente a contaminação iônica e orgânica atmosférica que entra no reservatório.
O filtro de respiro deve ser trocado uma vez por ano para proporcionar resultados melhores.
Aplicação
Para uso com tanques de armazenamento SDS com água pura.
Características e benefícios
  • O carvão ativado adsorve compostos orgânicos voláteis.
  • Um leito de cal sodada remove o dióxido de carbono.
  • Um filtro de membrana retém partículas e bactérias.
  • O filtro de respiro é instalado facilmente no suporte integrado à frente do reservatório SDS.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1