Documentos Principais
PR0GTLCS1
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento Progard® TL1-C
Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento Progard® TL1
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Progard®
compatibilidade
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pré-tratamento adequado é uma etapa essencial para produzir o produto final com a qualidade de água desejada. A escolha do pré-tratamento é feita de acordo com a taxa de vazão da água de alimentação.
O pacote de pré-tratamento Progard® TL1-C pré-trata a água de torneira pela remoção de partículas grandes, compostos orgânicos e cloro livre. Isso protege a membrana de osmose reversa (OR) contra incrustação mineral, colmatação orgânica e oxidação por cloro.
Destina-se ao uso em sistemas de purificação de água maiores: Elix® 20/35/70/100 e RiOs 30/50/100/150/200.
Aplicação
Para proteção ideal de membranas de OR (osmose reversa) e manutenção de OR automática.
Características e benefícios
  • Proteção ideal do sistema de água.
  • Garante que a vida útil e o desempenho do sistema sejam otimizados.
  • Polifosfato - selecionado especificamente para evitar incrustação sem liberação de íons.
  • Filtração em profundidade para remoção de partículas.
  • ROProtect CR para manutenção automática da OR.
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany